Hexyl chloroformate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Hexyl carbonochloridate
OR30504-100G OR30504-25G
APOSOR30504-100GEA 1040 DKK
APOSOR30504-100G APOSOR30504-25G
Hexyl chloroformate 98%
Hexyl chloroformate
Formel: C₇H₁₃ClO₂
Molekylvægt: 164.6299 g/mol
Kogepunkt: 60…61 °C/7mmHg
Massefylde: 1.007 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 62 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00000651
CAS-nummer: 6092-54-2
EINECS: 228-036-4
UN nummer: 3277
ADR: 6.1+8 II