2-Brom-4-methylanisol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Bromo-2-methoxy-5-methylbenzene, 3-Bromo-4-methoxytoluene
OR3050-50G OR3050-10G OR3050-250G
APOSOR3050-50GEA 273 DKK
APOSOR3050-50G APOSOR3050-10G APOSOR3050-250G
2-Brom-4-methylanisol 98%
2-Brom-4-methylanisol
Formel: C₈H₉BrO
Kogepunkt: 134 °C/25mmHg
Massefylde: 1,41 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 113 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00017783
CAS-nummer: 22002-45-5
EINECS: 244-705-3