2,5-Dibromhydroquinon 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR30490-10G OR30490-5G
APOSOR30490-10GEA 251 DKK
APOSOR30490-10G APOSOR30490-5G
2,5-Dibromhydroquinon 98%
2,5-Dibromhydroquinon
Formel: C₆H₄Br₂O₂
Smeltepunkt: 193 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00192664
CAS-nummer: 14753-51-6