Cyclobutanon 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR30488-25G OR30488-5G OR30488-100G
APOSOR30488-25GEA 371 DKK
APOSOR30488-25G APOSOR30488-5G APOSOR30488-100G
Cyclobutanon 98%
Cyclobutanone
Formel: C₄H₆O
Molekylvægt: 70.09 g/mol
Kogepunkt: 97…99 °C
Smeltepunkt: –51 °C
Massefylde: 0.938 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 10 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00001332
CAS-nummer: 1191-95-3
EINECS: 214-745-6
UN nummer: 1224
ADR: 3 II