4-Chloro-2-iodophenol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR30481-5G OR30481-10G OR30481-1G
APOSOR30481-5GEA 218 DKK
APOSOR30481-5G APOSOR30481-10G APOSOR30481-1G
4-Chloro-2-iodophenol 98%
4-Chloro-2-iodophenol
Formel: C₆H₄ClIO
Molekylvægt: 254.4500 g/mol
Smeltepunkt: 74…76 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08235248
CAS-nummer: 71643-66-8