6-Bromo-3,4-dihydro-1H-quinolin-2-one
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR30464-25G OR30464-5G
APOSOR30464-25GEA 1070 DKK
APOSOR30464-25G APOSOR30464-5G
6-Bromo-3,4-dihydro-1H-quinolin-2-one
6-Bromo-3,4-dihydro-1H-quinolin-2-one
Formel: C₉H₈BrNO
Smeltepunkt: 170…172 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03839832
CAS-nummer: 3279-90-1