1-Amino-4-naphthol hydrochloride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Amino-1-naphthol hydrochloride
OR30442-25G OR30442-5G
APOSOR30442-25GEA 1480 DKK
APOSOR30442-25G APOSOR30442-5G
1-Amino-4-naphthol hydrochloride 95%
1-Amino-4-naphthol hydrochloride
Formel: C₁₀H₁₀ClNO
Molekylvægt: 195.65 g/mol
Smeltepunkt: 272…273 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00012562
CAS-nummer: 5959-56-8
EINECS: 227-727-8