Methyl-6-chloropyridazine-4-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
OR304309-1G
OR304309-25G
OR304309-5G
APOSOR304309-1GEA
230
DKK
APOSOR304309-1G
APOSOR304309-25G
APOSOR304309-5G
Methyl-6-chloropyridazine-4-carboxylate
Methyl-6-chloropyridazine-4-carboxylate
Formel:
C₆H₅ClN₂O₂ Smeltepunkt: 88…89 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD16660968 CAS-nummer: 1093860-48-0 |