4-Amino-3,6-dichloropyridazine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR304307-10G OR304307-25G OR304307-1G
APOSOR304307-10GEA 436 DKK
APOSOR304307-10G APOSOR304307-25G APOSOR304307-1G
4-Amino-3,6-dichloropyridazine 98%
4-Amino-3,6-dichloropyridazine
Formel: C₄H₃Cl₂N₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01647253
CAS-nummer: 823-58-5