Methyl-3-aminothiophene-2-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR30429-100G OR30429-25G
APOSOR30429-100GEA 186 DKK
APOSOR30429-100G APOSOR30429-25G
Methyl-3-aminothiophene-2-carboxylate
Methyl-3-aminothiophene-2-carboxylate
Formel: C₆H₇NO₂S
Kogepunkt: 100…102 °C/0,1mmHg
Smeltepunkt: 62…64 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009765
CAS-nummer: 22288-78-4
EINECS: 244-895-8