Methyl-2-bromo-3-methylbenzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Methyl 2-bromo-3-methylbenzoate
OR304204-5G OR304204-10G
APOSOR304204-5GEA 164 DKK
APOSOR304204-5G APOSOR304204-10G
Methyl-2-bromo-3-methylbenzoate
Methyl-2-bromo-3-methylbenzoate
Formel: C₉H₉BrO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00144762
CAS-nummer: 131001-86-0