9,10-Dibromanthracen
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR30417-100G OR30417-25G
APOSOR30417-100GEA 818 DKK
APOSOR30417-100G APOSOR30417-25G
9,10-Dibromanthracen
9,10-Dibromoanthracene
Formel: C₁₄H₈Br₂
Molekylvægt: 336.03 g/mol
Kogepunkt: 427
Smeltepunkt: 222…224 °C (subl.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001244
CAS-nummer: 523-27-3
EINECS: 208-342-4
UN nummer: 3077
ADR: 9+EHS III
Merck Index: 13,03041