2,2,6,6-Tetramethylpiperidin 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR30412-100G OR30412-25G OR30412-500G
APOSOR30412-100GEA 327 DKK
APOSOR30412-100G APOSOR30412-25G APOSOR30412-500G
2,2,6,6-Tetramethylpiperidin 99%
2,2,6,6-Tetramethylpiperidin
Formel: C₉H₁₉N
Kogepunkt: 151…152 °C
Smeltepunkt: –59 °C
Massefylde: 0,837 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 24 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005985
CAS-nummer: 768-66-1
EINECS: 212-199-3
UN nummer: 1992
ADR: 3+6.1,III