trans-3-(3-Pyridyl)acrylic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR30410-100G OR30410-250G OR30410-25G
APOSOR30410-100GEA 1250 DKK
APOSOR30410-100G APOSOR30410-250G APOSOR30410-25G
trans-3-(3-Pyridyl)acrylic acid 98%
trans-3-(3-Pyridyl)acrylic acid
Formel: C₈H₇NO₂
Smeltepunkt: 232…235 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006410
CAS-nummer: 19337-97-4
EINECS: 214-424-0