(R)-(-)-1-Aminopropan-2-ol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR304058-100G OR304058-25G OR304058-5G
APOSOR304058-100GEA 1160 DKK
APOSOR304058-100G APOSOR304058-25G APOSOR304058-5G
(R)-(-)-1-Aminopropan-2-ol
(R)-(-)-1-Aminopropan-2-ol
Formel: C₃H₉NO
Kogepunkt: 160 °C
Smeltepunkt: 24…26 °C
Massefylde: 0,954 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 71 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00064428
CAS-nummer: 2799-16-8
EINECS: 220-532-9
UN nummer: 3259
ADR: 8,II