(R)-(-)-2-Butanol 99+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (R)-(-)-Ethyl methyl carbinol, (R)-(-)-sec-Butyl alcohol, (R)-(-)-2-Hydroxy butane, (R)-(-)-sec-Butanol, (R)-(-)-Methyl ethyl carbinol
OR304038-1G OR304038-5G OR304038-250MG
APOSOR304038-1GEA 600 DKK
APOSOR304038-1G APOSOR304038-5G APOSOR304038-250MG
(R)-(-)-2-Butanol 99+%
(R)-(-)-2-Butanol
Formel: C₄H₁₀O
Molekylvægt: 74.12 g/mol
Kogepunkt: 99…100 °C
Smeltepunkt: –114 °C
Massefylde: 0.806 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 26 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00064280
CAS-nummer: 14898-79-4
UN nummer: 1120
ADR: 3 II
Merck Index: 13,01540