Ethyl-2-amino-4-chlorothieno[2,3-d]-pyrimidine-6-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR303984-1G OR303984-500MG
APOSOR303984-1GEA 898 DKK
APOSOR303984-1G APOSOR303984-500MG
Ethyl-2-amino-4-chlorothieno[2,3-d]-pyrimidine-6-carboxylate
Ethyl-2-amino-4-chlorothieno[2,3-d]-pyrimidine-6-carboxylate
Formel: C₉H₈ClN₃O₂S
Smeltepunkt: 253…255 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18074287
CAS-nummer: 847560-46-7