2,2,2-Trichloro-1-{1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl}ethan-1-one
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR303951-1G OR303951-500MG
APOSOR303951-1GEA 2030 DKK
APOSOR303951-1G APOSOR303951-500MG
2,2,2-Trichloro-1-{1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl}ethan-1-one
2,2,2-Trichloro-1-{1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl}ethan-1-one
Formel: C₉H₅Cl₃N₂O
Smeltepunkt: 269…279 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18642801
CAS-nummer: 163220-69-7