2-Methyl-2-{[(4-methylphenyl)methyl]amino}propanenitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR303949-1G OR303949-500MG
APOSOR303949-1GEA 2030 DKK
APOSOR303949-1G APOSOR303949-500MG
2-Methyl-2-{[(4-methylphenyl)methyl]amino}propanenitrile
2-Methyl-2-{[(4-methylphenyl)methyl]amino}propanenitrile
Formel: C₁₂H₁₆N₂
Smeltepunkt: 36…40 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD10014475
CAS-nummer: 1018265-76-3