1-Cyclohexyl-1H-imidazo[4,5-b]pyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR303947-1G OR303947-500MG
APOSOR303947-1GEA 2030 DKK
APOSOR303947-1G APOSOR303947-500MG
1-Cyclohexyl-1H-imidazo[4,5-b]pyridine
1-Cyclohexyl-1H-imidazo[4,5-b]pyridine
Formel: C₁₂H₁₅N₃
Smeltepunkt: 161…164 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22126109
CAS-nummer: 1365094-43-4