2-Chloro-3-methylquinoxaline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR303925-1G OR303925-5G
APOSOR303925-1GEA 1830 DKK
APOSOR303925-1G APOSOR303925-5G
2-Chloro-3-methylquinoxaline
2-Chloro-3-methylquinoxaline
Formel: C₉H₇ClN₂
Smeltepunkt: 86…87 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00023913
CAS-nummer: 32601-86-8