5-Bromo-2-nitrobenzaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR303921-5G OR303921-10G OR303921-25G
APOSOR303921-5GEA 164 DKK
APOSOR303921-5G APOSOR303921-10G APOSOR303921-25G
5-Bromo-2-nitrobenzaldehyde
5-Bromo-2-nitrobenzaldehyde
Formel: C₇H₄BrNO₃
Smeltepunkt: 70…73 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00456508
CAS-nummer: 20357-20-4