3-Pyridinepropanol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 3-(3-Pyridyl)propanol, 3-(3-Hydroxypropyl)pyridine
OR303919-1G OR303919-5G
APOSOR303919-1GEA 0 DKK
APOSOR303919-1G APOSOR303919-5G
3-Pyridinepropanol
3-Pyridinepropanol
Formel: C₈H₁₁NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006414
CAS-nummer: 2859-67-8