4-Chlorbenzoylacetonitril
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR3039-100G OR3039-25G OR3039-5G
APOSOR3039-100GEA 1370 DKK
APOSOR3039-100G APOSOR3039-25G APOSOR3039-5G
4-Chlorbenzoylacetonitril
4-Chlorbenzoylacetonitril
Formel: C₉H₆ClNO
Smeltepunkt: 128…133 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00051625
CAS-nummer: 4640-66-8