5-Chloro-2-(chloromethyl)pyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR303892-1G OR303892-5G OR303892-250MG
APOSOR303892-1GEA 1370 DKK
APOSOR303892-1G APOSOR303892-5G APOSOR303892-250MG
5-Chloro-2-(chloromethyl)pyridine
Formel: C₆H₅Cl₂N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD10697588
CAS-nummer: 10177-24-9
UN nummer: 1760
ADR: 8,III