5-cyanopicolinic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR303889-1G OR303889-5G
APOSOR303889-1GEA 0 DKK
APOSOR303889-1G APOSOR303889-5G
5-cyanopicolinic acid
5-cyanopicolinic acid
Formel: C₇H₄N₂O₂
Smeltepunkt: 212…214 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09152775
CAS-nummer: 53234-55-2
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III