4-Hydroxy-5-methoxy-2-pyridinecarbaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR303865-1G OR303865-500MG
APOSOR303865-1GEA 5840 DKK
APOSOR303865-1G APOSOR303865-500MG
4-Hydroxy-5-methoxy-2-pyridinecarbaldehyde
4-Hydroxy-5-methoxy-2-pyridinecarbaldehyde
Formel: C₇H₇NO₃
Smeltepunkt: 173…174 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12922688
CAS-nummer: 204847-72-3