6-Chloro-5-iodopyridine-3-carbonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 6-Chloro-5-iodonicotinonitrile
OR303862-1G OR303862-500MG
APOSOR303862-1GEA 6710 DKK
APOSOR303862-1G APOSOR303862-500MG
6-Chloro-5-iodopyridine-3-carbonitrile
6-Chloro-5-iodopyridine-3-carbonitrile
Formel: C₆H₂ClIN₂
Smeltepunkt: 150…152 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16710295
CAS-nummer: 856213-95-1