(2,3,5-Trichloro-4-pyridinyl)methanol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR303853-1G OR303853-500MG
APOSOR303853-1GEA 6710 DKK
APOSOR303853-1G APOSOR303853-500MG
(2,3,5-Trichloro-4-pyridinyl)methanol
(2,3,5-Trichloro-4-pyridinyl)methanol
Formel: C₆H₄Cl₃NO
Smeltepunkt: 74…75 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12025893
CAS-nummer: 1147979-44-9