5-Bromo-2-chloroisonicotinonitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR303811-1G OR303811-500MG
APOSOR303811-1GEA 4230 DKK
APOSOR303811-1G APOSOR303811-500MG
5-Bromo-2-chloroisonicotinonitrile 95%
5-Bromo-2-chloroisonicotinonitrile
Formel: C₆H₂BrClN₂
Molekylvægt: 217.46 g/mol
Smeltepunkt: 79…80 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16622809
CAS-nummer: 1211515-17-1