Ethyl-3-cyano-6-cyclopropyl-2-pyridinecarboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR303807-1G OR303807-500MG
APOSOR303807-1GEA 5040 DKK
APOSOR303807-1G APOSOR303807-500MG
Ethyl-3-cyano-6-cyclopropyl-2-pyridinecarboxylate
Ethyl-3-cyano-6-cyclopropyl-2-pyridinecarboxylate
Formel: C₁₂H₁₂N₂O₂
Smeltepunkt: 44…46 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16140350
CAS-nummer: 1221791-78-1