3,5-Dichloro-2-methoxyisonicotinic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR303805-1G OR303805-500MG
APOSOR303805-1GEA 5040 DKK
APOSOR303805-1G APOSOR303805-500MG
3,5-Dichloro-2-methoxyisonicotinic acid
3,5-Dichloro-2-methoxyisonicotinic acid
Formel: C₇H₅Cl₂NO₃
Smeltepunkt: 151…152 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12025889
CAS-nummer: 1147979-40-5