Ethyl-5-acetyl-2-pyridinecarboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR303804-1G OR303804-500MG
APOSOR303804-1GEA 5040 DKK
APOSOR303804-1G APOSOR303804-500MG
Ethyl-5-acetyl-2-pyridinecarboxylate
Ethyl-5-acetyl-2-pyridinecarboxylate
Formel: C₁₀H₁₁NO₃
Smeltepunkt: 73…75 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16140282
CAS-nummer: 99060-45-4