2-{[(tert-Butoxy)carbonyl]amino}-3-(pyridin-2-yl)propanoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Boc-DL-3-(2-Pyridyl)-Ala-OH, 2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-(pyridin-2-yl)propanoic acid
OR303786-1G OR303786-500MG
APOSOR303786-1GEA 1970 DKK
APOSOR303786-1G APOSOR303786-500MG
2-{[(tert-Butoxy)carbonyl]amino}-3-(pyridin-2-yl)propanoic acid
2-{[(tert-Butoxy)carbonyl]amino}-3-(pyridin-2-yl)propanoic acid
Formel: C₁₃H₁₈N₂O₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02094442
CAS-nummer: 119434-71-8