Ethyl-4-chloro-6-methylpyridine-2-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR303783-1G OR303783-500MG
APOSOR303783-1GEA 4040 DKK
APOSOR303783-1G APOSOR303783-500MG
Ethyl-4-chloro-6-methylpyridine-2-carboxylate
Ethyl-4-chloro-6-methylpyridine-2-carboxylate
Formel: C₉H₁₀ClNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09839163
CAS-nummer: 315494-03-2