Ethyl-3-chloropicolinate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR303770-1G OR303770-500MG
APOSOR303770-1GEA 4040 DKK
APOSOR303770-1G APOSOR303770-500MG
Ethyl-3-chloropicolinate
Ethyl-3-chloropicolinate
Formel: C₈H₈ClNO₂
Kogepunkt: 104…106 °C/0,7mmHg
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11656307
CAS-nummer: 128073-20-1