3-Cyclohexene-1-carboxylic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Cyclohex-3-enecarboxylic acid, 3-Cyclohexenecarboxylic acid, 1,2,3,6-Tetrahydrobenzoic Acid
OR30377-100G OR30377-500G OR30377-25G
APOSOR30377-100GEA 262 DKK
APOSOR30377-100G APOSOR30377-500G APOSOR30377-25G
3-Cyclohexene-1-carboxylic acid 98%
3-Cyclohexene-1-carboxylic acid
Formel: C₇H₁₀O₂
Molekylvægt: 126.16 g/mol
Smeltepunkt: 17 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00013781
CAS-nummer: 4771-80-6
UN nummer: 3265
ADR: 8 II