Methyl-2,5-dichloroisonicotinate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR303768-1G OR303768-5G
APOSOR303768-1GEA 414 DKK
APOSOR303768-1G APOSOR303768-5G
Methyl-2,5-dichloroisonicotinate 97%
Methyl-2,5-dichloroisonicotinate
Formel: C₇H₅Cl₂NO₂
Smeltepunkt: 28…29 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09951944
CAS-nummer: 623585-74-0