tert-Butyl-4-(6-chloropyridin-3-yl)piperazine-1-carboxylate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR303754-1G OR303754-500MG
APOSOR303754-1GEA 4040 DKK
APOSOR303754-1G APOSOR303754-500MG
tert-Butyl-4-(6-chloropyridin-3-yl)piperazine-1-carboxylate 95%
tert-Butyl-4-(6-chloropyridin-3-yl)piperazine-1-carboxylate
Formel: C₁₄H₂₀ClN₃O₂
Smeltepunkt: 118…119 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12923074
CAS-nummer: 633283-53-1