Ethyl-5-(cyanomethyl)-2-pyridinecarboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR303735-1G OR303735-500MG
APOSOR303735-1GEA 4040 DKK
APOSOR303735-1G APOSOR303735-500MG
Ethyl-5-(cyanomethyl)-2-pyridinecarboxylate
Ethyl-5-(cyanomethyl)-2-pyridinecarboxylate
Formel: C₁₀H₁₀N₂O₂
Kogepunkt: 160 °C/0,01mmHg
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16140285
CAS-nummer: 913839-59-5