(2,3-Dimethoxyphenyl)(4-pyridinyl)methanol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR303707-1G OR303707-500MG
APOSOR303707-1GEA 2520 DKK
APOSOR303707-1G APOSOR303707-500MG
(2,3-Dimethoxyphenyl)(4-pyridinyl)methanol
(2,3-Dimethoxyphenyl)(4-pyridinyl)methanol
Formel: C₁₄H₁₅NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04966948
CAS-nummer: 243640-27-9