6-Chloro-4-methoxynicotinic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR303695-1G OR303695-5G
APOSOR303695-1GEA 371 DKK
APOSOR303695-1G APOSOR303695-5G
6-Chloro-4-methoxynicotinic acid
6-Chloro-4-methoxynicotinic acid
Formel: C₇H₆ClNO₃
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD10000638
CAS-nummer: 716362-10-6