(3-Chloropyridin-2-yl)methanol 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR303685-1G OR303685-250MG
APOSOR303685-1GEA 665 DKK
APOSOR303685-1G APOSOR303685-250MG
(3-Chloropyridin-2-yl)methanol 95+%
(3-Chloropyridin-2-yl)methanol
Formel: C₆H₆ClNO
Smeltepunkt: 42…44 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11110226
CAS-nummer: 60588-81-0
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III