4-Chloro-2,6-pyridinedicarboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR303669-1G
OR303669-250MG
OR303669-5G
APOSOR303669-1GEA
183
DKK
APOSOR303669-1G
APOSOR303669-250MG
APOSOR303669-5G
4-Chloro-2,6-pyridinedicarboxylic acid
4-Chloro-2,6-pyridinedicarboxylic acid
Formel:
C₇H₄ClNO₄ Smeltepunkt: 210 °C (dec.) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD04117894 CAS-nummer: 4722-94-5 |