Methyl-6-{bis[(tert-butoxy)carbonyl]amino}pyridine-3-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR303641-1G OR303641-500MG OR303641-5G
APOSOR303641-1GEA 2520 DKK
APOSOR303641-1G APOSOR303641-500MG APOSOR303641-5G
Methyl-6-{bis[(tert-butoxy)carbonyl]amino}pyridine-3-carboxylate
Methyl-6-{bis[(tert-butoxy)carbonyl]amino}pyridine-3-carboxylate
Formel: C₁₇H₂₄N₂O₆
Molekylvægt: 352.39 g/mol
Smeltepunkt: 79…81 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18904309
CAS-nummer: 666721-08-0