Methyl-6-{bis[(tert-butoxy)carbonyl]amino}pyridine-3-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR303641-1G
OR303641-500MG
OR303641-5G
APOSOR303641-1GEA
2520
DKK
APOSOR303641-1G
APOSOR303641-500MG
APOSOR303641-5G
Methyl-6-{bis[(tert-butoxy)carbonyl]amino}pyridine-3-carboxylate
Methyl-6-{bis[(tert-butoxy)carbonyl]amino}pyridine-3-carboxylate
Formel:
C₁₇H₂₄N₂O₆ Smeltepunkt: 79…81 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD18904309 CAS-nummer: 666721-08-0 |