N-(6-Bromopyridin-2-yl)-2,2-dimethylpropanamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR303633-1G OR303633-500MG
APOSOR303633-1GEA 2030 DKK
APOSOR303633-1G APOSOR303633-500MG
N-(6-Bromopyridin-2-yl)-2,2-dimethylpropanamide
N-(6-Bromopyridin-2-yl)-2,2-dimethylpropanamide
Formel: C₁₀H₁₃BrN₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08235018
CAS-nummer: 221087-47-4