2-Chloro-6-methoxynicotinic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Chloro-6-methoxypyridine-3-carboxylic acid
OR303632-1G OR303632-250MG
APOSOR303632-1GEA 719 DKK
APOSOR303632-1G APOSOR303632-250MG
2-Chloro-6-methoxynicotinic acid
2-Chloro-6-methoxynicotinic acid
Formel: C₇H₆NO₃Cl
Smeltepunkt: 230…234 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08236845
CAS-nummer: 503000-87-1