6-Bromo-1H-imidazo[4,5-b]pyridin-2(3H)-one
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 6-Bromo-1,3-dihydro-2H-imidazo[4,5-b]pyridin-2-one
OR303626-1G OR303626-500MG OR303626-5G
APOSOR303626-1GEA 327 DKK
APOSOR303626-1G APOSOR303626-500MG APOSOR303626-5G
6-Bromo-1H-imidazo[4,5-b]pyridin-2(3H)-one
6-Bromo-1H-imidazo[4,5-b]pyridin-2(3H)-one
Formel: C₆H₄BrN₃O
Smeltepunkt: >350 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00763285
CAS-nummer: 148038-83-9