3-[(7-Chloroquinolin-4-yl)amino]phenol hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR303606-1G OR303606-500MG OR303606-5G
APOSOR303606-1GEA 2030 DKK
APOSOR303606-1G APOSOR303606-500MG APOSOR303606-5G
3-[(7-Chloroquinolin-4-yl)amino]phenol hydrochloride
3-[(7-Chloroquinolin-4-yl)amino]phenol hydrochloride
Formel: C₁₅H₁₂Cl₂N₂O
Smeltepunkt: 237…239 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD14155833
CAS-nummer: 154179-39-2